Få mere at vide
Toluen-d8, til NMR, pakket i 0,75 ml ampuller, 99,8 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16368206 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
7.5 mL
Artikelnummer. Mængde
16368206 7.5 mL
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 16368206 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464120075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00 DKK
    1097.03 DKK / 7.5ml
    Spare 102.97 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2037-26-5 | C7H8 | 100,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene-d8
Tæthed 0.9400 g/mL
Flammepunkt 4 °C
Brydningsindeks 1.4940
Specifik vægtfylde 0.94
Mængde 7.5 mL
CAS 2037-26-5
Smeltepunkt -84,0 °C
Kogepunkt 110,0 °C
Molekylær formel C7H8
Lineær formel C6D5CD3
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: næsten uopløselig (0,5 g/L (ved 20 °C)).
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
SMIL [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 1-(2H3)methyl(2H5)benzen
Molekylvægt (g/mol) 100.19
Formel vægt 100.21
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Toluene-d8, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 99.8 atom % D
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene