Få mere at vide
Toluen-d8, for NMR, 100,0 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10226510 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10226510 5 g 5g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10226510 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 214570050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2200.00 DKK
    2022.42 DKK / 5g
    Spare 177.58 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2037-26-5 | C7H8 | 100,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
for NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene-d8
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 100,0 atom % D
Tæthed 0.94g/mL
Deuterium (D) 99,95% min.
Mængde 5 g
CAS 2037-26-5
Molekylær formel C7H8
Lineær formel C6D5CD3
Synonym toluene-d8, 2h8 toluene, perdeuteriotoluene, benzene-d5, methyl-d3, perdeuterotoluene, benzene-d5-, methyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-trideuteriomethyl benzene, toluene d8, toluene-d8, 99 atom % d, toluene-d8, 99.6 atom % d
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
SMIL CC1=CC=CC=C1
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideuteriomethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 100.19
PubChem CID 74861
Formel vægt 100.21
Grad NMR