Få mere at vide
Toluene-d6 2,4-Di-iso-cyanate, TRC
Artikelnummer. 30454548
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30454548 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30454548 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT53671125MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene-d6 2,4-Di-iso-cyanate
CAS 1398066-04-0
Molekylær formel C9 D6 N2 O2
Mængde 25 mg
Synonym Toluene-d6 2,4-Di-iso-cyanate, 2,4-Diisocyanatotoluene-d6, 2,4-Diisocyanato-1-(methyl-d3)benzene-3,5,6-d3, 2,4-Toluenediisocyanate-D6
InChI formel InChI=1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3/i1D3,2D,3D,4D
SMIL [2H]c1c([2H])c(c(N=C=O)c([2H])c1N=C=O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 1,2,4-trideuterio-3,5-diisocyanato-6-(trideuteriomethyl)benzene
Molekylvægt (g/mol) 180.1931
Formel vægt 180.0806