Få mere at vide
Toluen-d{8}, 100 % (isotopisk), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304468
Skift visning
Mængde:
10 Ea.
2 ea.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11304468 10 Ea. Pakke med 10
11394458 2 ea. Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11304468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042356.KV
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2037-26-5 | C7H8 | 100.19 g/mol
Toluen-d{8} bruges til at fremstille d7-4-methylacetophenon ved opvarmning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2037-26-5
Molekylær formel C7H8
Molekylvægt (g/mol) 100.19
MDL nummer MFCD00044638
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Synonym toluene-d8, 2h8 toluene, perdeuteriotoluene, benzene-d5, methyl-d3, perdeuterotoluene, benzene-d5-, methyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-trideuteriomethyl benzene, toluene d8, toluene-d8, 99 atom % d, toluene-d8, 99.6 atom % d
PubChem CID 74861
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideuteriomethyl)benzen
SMIL CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene-d8
Fysisk form Væske
Navn note Isotop
Tæthed 0.94 g/mL
Flammepunkt 10 °C (50 °F)
Lugt Aromatisk
Emballage Forindstillet ampul
Mængde 10 Ea.
Smeltepunkt -93 °C
Kogepunkt 111 °C
FN nummer UN1294
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 100.19
Procent renhed 100%