Få mere at vide
Toluen, CHROMASOLV™ , for HPLC, 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haen
Artikelnummer. 15634610
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 L
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15634610 1 L Glasflaske 1 L
15624610 100 mL Glasflaske 100ml
15654610 2 L Glasflaske 2 L
15644610 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15674610 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15664610 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15634610 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 348661L
Solstice Chromasolv-kampagne
Brug rabatkode 27944
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CHROMASOLV™ , for HPLC, 99,9 %
  • Til HPLC og organisk syntese
  • Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
  • Høj parti-til-lot-konsistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-88-3
Molekylær formel C7H8
Molekylvægt (g/mol) 92.14
MDL nummer MFCD00008512
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC navn toluen
SMIL CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene
Smeltepunkt -93°C (literature)
Navn note CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9%
Absorbans max. 1.00 at 286 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 350 nm, max. 0.10 at 300 nm, max. 0.50 at 288 nm
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 0.865 g/mL at 25 °C(lit.)
Mængde 1 L
Flammepunkt 4°C
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH3
FN nummer UN1294
Beilstein 635760
Kogepunkt 110.6°C
Formel vægt 92.14
Procent renhed >99.9%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Toluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.