Få mere at vide
Toluen, CHROMASOLV™ , til analyse af dioxiner, furaner og PCB, Honeywell™
Artikelnummer. 15604180
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15604180 2.5 L 2.5 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15604180 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 344132.5L
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CHROMASOLV™ , til analyse af dioxiner, furaner og PCB,≥ 99,7 %
  • Højrenhedskromatografiopløsningsmidler
  • Egnethed testet til specificeret brug fra HPLC op til UHPLC-MS applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene
CAS 108-88-3
Farve Farveløs
Tæthed 0.865g/mL at 25°C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.07
Flammepunkt 4°C (39.2°F)
Tændingspunkt 997°F
Molekylær formel C7H8
Lineær formel C6H5CH3
Damptryk 22 mmHg (20°C), 26 mmHg (25°C)
MDL nummer MFCD00008512
FN nummer UN1294
Beilstein 635760
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=CC=C1
IUPAC navn toluen
Molekylvægt (g/mol) 92.14
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Formel vægt 92.14g/mol
Procent renhed ≥99.7%
Grad CHROMASOLV
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Toluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene