Artikelnummer. 15915490
Pakningsstørrelse:
45 L
7 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
unitSize
15915490
7 L
7 L
15905490
45 L
45 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
15915490
Leverandør
Riedel-de Haën
Leverandørnr.
344947L
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Toluen CHROMASOLV™ til analyse af pesticidrester ifølge FDA,≥ 99,7 % (GC).
Til gaskromatografi (GC). Udviklet specielt til anvendelse i restanalyse af pesticider og andre lavtflygtige stoffer ved brug af GC. Ikke-flygtige stoffer og vandindhold er specificeret for hvert opløsningsmiddel.
Kemiske identifikatorer
CAS
108-88-3
Molekylær formel
C7H8
Molekylvægt (g/mol)
92.14
MDL nummer
MFCD00008512
InChI nøgle
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym
methylbenzene, phenylmethane
IUPAC navn
toluen
SMIL
CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
Toluene
pH
No data available
Smeltepunkt
-95°C
Farve
Farveløs
CAS Max %
100.00%
Tæthed
0.867 g/cm3 (20°C)
Mængde
7 L
Flammepunkt
7.1 %(V)
Emballage
Returtromle i rustfrit stål
Fysisk form
Væske
Produktlinje
CHROMASOLV
Lineær formel
C6 H5 CH3
Damptryk
38 hPa (25°C)
Viskositet
No data available
FN nummer
UN1294
Beilstein
635760
Kogepunkt
110.6°C
Procent renhed
≥99.70%
Grad
GC
Vis mere
Vis mindre
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?