Artikelnummer. 15965470
Artikelnummer.
Mængde
Pakningsstørrelse
15965470
7 L
7 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
15965470
Leverandør
Solstice
Leverandørnr.
344137L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Toluen CHROMASOLV™ til analyse af dioxiner, furaner og PCB,≥ 99,7 %.
Højrenhedskromatografiopløsningsmidler. Egnethed testet til specificeret brug fra HPLC op til UHPLC-MS applikationer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
Toluene
pH
Ingen data tilgængelige
Smeltepunkt
-95 °C
CAS
108-88-3
Farve
Farveløs
Tæthed
0,867 g/cm3 (20 °C)
Mængde
7 L
Flammepunkt
7.1 %(V)
Emballage
Returdåse i rustfrit stål
Fysisk form
Væske
Produktlinje
CHROMASOLV
Molekylær formel
C7H8
Lineær formel
C6 H5 CH3
Damptryk
38 hPa (25 °C)
MDL nummer
MFCD00008512
Viskositet
Ingen data tilgængelige
FN nummer
UN1294
Beilstein
635760
Synonym
Methylbenzene, phenylmethane
Kogepunkt
110,6 °C
InChI nøgle
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMIL
CC1=CC=CC=C1
IUPAC navn
toluene
Molekylvægt (g/mol)
92.14
Procent renhed
≥99.70%
Grad
GC
Vis mere
Vis mindre
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?