Beskrivelse
C7H8, CAS nummer-108-88-3, monomethylbenzen, phenylmethan, methylbenzen, methylbenzol, benzen, methyl, methacid, antisal 1a, tolu-sol, toluen, toluol, 2,5L, 111 grader.C, CHEBI:17578,17578, farveløs, 17578 mol. YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N, toluen, -95 grader C, 8512, 92.141, Amber glasflaske, flydende
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -95 °C |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 5 L |
| Emballage | Metal dåse |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 29 mbar ved 20 °C |
| Viskositet | 0,6 mPaS ved 20 °C |
| Kogepunkt | 111 °C |
| Formel vægt | 92,14 g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Toluene
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.