Få mere at vide
Toluen, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
Beskrivelse
C7H8, CAS nummer-108-88-3, monomethylbenzen, phenylmethan, methylbenzen, methylbenzol, benzen, methyl, methacid, antisal 1a, tolu-sol, toluen, toluol, 2,5L, 111 grader.C, CHEBI:17578,17578, farveløs, 17578 mol. YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N, toluen, -95 grader C, 8512, 92.141, Amber glasflaske, flydende
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -95°C |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 111°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Emballage | Plastbelagt glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 29mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.6 mPaS at 20°C |
| Formel vægt | 92.14g/mol |