Få mere at vide
Toluen, BAGER ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10662521 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
5 L
Emballage:
EcoTainer Metal Safety Can
Pakningsstørrelse:
5 L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10662521
Brand: JT Baker 8077.5000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Kemikalie af høj kvalitet, der overgår ACS-specifikationerne til laboratoriebrug og specialiseret industriel brug.
  • Overstiger kravene fastsat af American Chemical Society (ACS)
  • Etiket giver en faktisk partianalyse som en garanti for renhed og konsistens
  • Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer
  • Forbedringer udviklet af J.T. Baker er ansat for at opnå en højere grad af pålidelighed
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene
Smeltepunkt -95°C
CAS 108-88-3
Farve Farveløs
Tæthed 0.87g.cm3 at 20°C
Kogepunkt 110°C to 111°C
Mængde 5 L
Eksplosionsgrænse 1.2 - 7 Vol %
Flammepunkt 4°C
Tændingspunkt 535°C
Lugt Aromatic
Emballage EcoTainer Metal Safety Can
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Exceeds ACS specifications
Rester efter fordampning Max. 0.001%
Molekylær formel C7H8
Lineær formel C6H5CH3
MDL nummer MFCD00008512
Viskositet 0.6 mPas at 20°C
Vand Max. 0.03%
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
Opløselighedsinformation 0.5g/L in water
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=CC=C1
IUPAC navn toluen
Molekylvægt (g/mol) 92.14
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Formel vægt 92.14g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad BAGER ANALYZED
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.