Description
BAGER ANALYZED HPLC-reagenser er opløsningsmidler med høj renhed, buffersalte og mobilfasemodifikatorer til brug i analytiske og præparative separationer. De er optimeret til forsknings- og kvalitetskontrolapplikationer, herunder højtydende væskekromatografi, gelpermeationskromatografi og UV-spektrofotometrisk analyse.
- Genkalibrering eller justeringer på grund af lotændringer minimeres for optimal ydeevne fra følsom instrumentering
- Lave baggrunde fri for uvedkommende toppe
- Lav UV-absorbans i kritiske områder - sikret gennem UV-absorbanstest på en række forskellige punkter og gennem gradientelueringstest
- Fluorescenstestning for spor urenheder, som ville forårsage interferens
- Funktionstestet til: assay, vand, minimal rest efter fordampning og UV-absorbans og fluorescens i kritiske områder
- Parti til parti konsistens, med en faktisk partianalyse på etiketten
- Innovative emballagemuligheder for at sikre opløsningsmiddelkvalitet til brugsstedet
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Toluene |
| Smeltepunkt | -95 °C |
| Absorbans | Max. 0,40 ved 288 nm, Maks. 0,10 ved 300 nm, Max. 0,01 ved 350 nm |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0,87/cm3 |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 1,2 - 7 Vol % |
| Flammepunkt | 4 °C |
| Tændingspunkt | 535 °C |
| Lugt | Aromatisk |
| Show More |