Få mere at vide
Toluene, anhydrous, 99.8%
Artikelnummer. 11324208
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324208 4 L 4 L
11314208 250 mL 250ml
11304208 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11324208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041464.K7
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92.14 g/mol
Toluen er meget udbredt som et organisk opløsningsmiddel i forskellige industrier som maling, lægemidler, farvestoffer, agrokemikalier og polymerer. Det bruges som et tilsætningsstof i benzin og forbedrer oktantallet, som fullerenindikator, i malingfortyndere og silikoneforseglingsmidler, som kølemiddel i natriumkuldefælder, der bruges i atomreaktorsystemsløjfer og som brændstof til både totakts- og firetaktsmotorer. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af benzen, benzaldehyd, benzoesyre, toluendiisocyanat, benzyl-tert-butylperoxid, xylen og mange andre kemiske produkter. Det spiller en vigtig rolle i biokemiske eksperimenter at bryde røde blodlegemer op for at udvinde hæmoglobin samt bruges til at fjerne kokain fra kokablade til fremstilling af coca-cola sirup.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-88-3
Molekylær formel C7H8
Molekylvægt (g/mol) 92.14
MDL nummer MFCD00008512
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC navn toluen
SMIL CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene, anhydrous
Smeltepunkt °C to 93°C
Tæthed 0.867 g/mL
Mængde 4 L
Flammepunkt 4°C (40°F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4967
Analyseprocentområde 99.8%
Beilstein 635760
Kogepunkt 111°C
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,alcohol,benzene,diethyl ether,acetone,chloroform,glacial acetic acid and carbon disulfide. Immiscible with water.
Formel vægt 92.14