Få mere at vide
Toluen, vandfri (anhydrous), 99,8%
Beskrivelse
Toluen er meget udbredt som et organisk opløsningsmiddel i forskellige industrier som maling, lægemidler, farvestoffer, agrokemikalier og polymerer. Det bruges som et tilsætningsstof i benzin og forbedrer oktantallet, som fullerenindikator, i malingfortyndere og silikoneforseglingsmidler, som kølemiddel i natriumkuldefælder, der bruges i atomreaktorsystemsløjfer og som brændstof til både totakts- og firetaktsmotorer. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af benzen, benzaldehyd, benzoesyre, toluendiisocyanat, benzyl-tert-butylperoxid, xylen og mange andre kemiske produkter. Det spiller en vigtig rolle i biokemiske eksperimenter at bryde røde blodlegemer op for at udvinde hæmoglobin samt bruges til at fjerne kokain fra kokablade til fremstilling af coca-cola sirup.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Toluene, anhydrous |
| Smeltepunkt | °C til 93 °C |
| Tæthed | 0.867 g/mL |
| Mængde | 250 mL |
| Flammepunkt | 4 °C (40 °F) |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.4967 |
| Analyseprocentområde | 99.8% |
| Beilstein | 635760 |
| Kogepunkt | 111 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Toluene, anhydrous
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Contain: Toluene