Få mere at vide
Toluen, vandfri 99,8 %, pakket under argon i genforseglbare ChemSeal™ flasker
Artikelnummer. 11364807
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11364807 1 L 1 L
11374807 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11364807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041841.K2
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92,14 g/mol
Toluen er meget udbredt som et organisk opløsningsmiddel i forskellige industrier som maling, lægemidler, farvestoffer, agrokemikalier og polymerer. Det bruges som et tilsætningsstof i benzin og forbedrer oktantallet, som fullerenindikator, i malingfortyndere og silikoneforseglingsmidler, som kølemiddel i natriumkuldefælder, der bruges i atomreaktorsystemsløjfer og som brændstof til både totakts- og firetaktsmotorer. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af benzen, benzaldehyd, benzoesyre, toluendiisocyanat, benzyl-tert-butylperoxid, xylen og mange andre kemiske produkter. Det spiller en vigtig rolle i biokemiske eksperimenter at bryde røde blodlegemer op for at udvinde hæmoglobin samt bruges til at fjerne kokain fra kokablade til fremstilling af coca-cola sirup. Yderligere blev det brugt som et standardmateriale til kromatografi og som et analytisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-88-3
Molekylær formel C7H8
Molekylvægt (g/mol) 92.14
MDL nummer MFCD00008512
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC navn toluen
SMIL CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene, anhydrous
Smeltepunkt °C til 93 °C
Tæthed 0.867 g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 4 °C (40 °F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4967
Analyseprocentområde 99.8%
Beilstein 635760
Kogepunkt 111 °C
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, alkohol, benzen, diethylether, acetone, chloroform, iseddikesyre og kulstofdisulfid. Ublandelig med vand.
Formel vægt 92.14
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Toluene, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene