Få mere at vide
Toluene-alpha,alpha,alpha-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Toluene methyl-d3 |
| CAS | 1124-18-1 |
| Molekylær formel | C7 2H3 H5 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Toluene (methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccccc1 |
| IUPAC navn | trideuteriomethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 95.16 |
| Formel vægt | 95.0814 g/mol |
| Vis mere |