Få mere at vide
Toluen, ACS, 99,5% min
Artikelnummer. 11338277
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338277 4 x 1 L 4 L
11490520 500 mL 500ml
11358277 1 L 1 L
11348277 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11338277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031755.M1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92,14 g/mol
Toluen bruges som opløsningsmiddel til maling, malingfortyndere, silikoneforseglingsmidler, mange kemiske reaktanter, gummi, trykfarve, klæbemidler (lim), lakker, lædergarvere og desinfektionsmidler. Det er et vigtigt råmateriale til at syntetisere lægemidler, maling, harpiks, farvestoffer, toluendiisocyanat og sprængstoffer som trinitrotoluen. Det bruges som standardmateriale til kromatografi og analytisk reagens. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af benzen, xylen, phenol, polyurethanpolymerer, kosmetik og jetbrændstofblandinger. Det bruges som brændstoftilsætning til at øge oktantallet og et kølemiddel for dets gode varmeoverførselsevner i natriumkuldefælder, der bruges i atomreaktorsystemsløjfer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-88-3
Molekylær formel C7H8
Molekylvægt (g/mol) 92.14
MDL nummer MFCD00008512
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC navn toluen
SMIL CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene
Smeltepunkt °C til 93 °C
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 0.867
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt 4 °C (40 °F)
Lugt Aromatisk
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4967
Analyseprocentområde 99.5%
Damptryk 29 hPa (22 mm Hg) ved 20 °C
Beilstein 635760
Kogepunkt 111 °C
Opløselighedsinformation Meget let opløseligt i vand. Blandet med alkohol, kloroform, ether, iseddikesyre, kulstofdisulfid Blandet med ethanol, benzen, diethylether, acetone, kloroform, gletsjereddikesyre og kulstofdisulfid. Ublandelig med vand.
Formel vægt 92.14
Grad ACS