Få mere at vide
Toluen, 99%
Beskrivelse
Toluen bruges som opløsningsmiddel til maling, malingfortyndere, silikoneforseglingsmidler, mange kemiske reaktanter, gummi, trykfarve, klæbemidler (lim), lakker, lædergarvere og desinfektionsmidler. Det er et vigtigt råmateriale til at syntetisere lægemidler, maling, harpiks, farvestoffer, toluendiisocyanat og sprængstoffer som trinitrotoluen. Det bruges som et standardmateriale til kromatografi og et analytisk reagens. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af benzen, xylen, phenol, polyurethanpolymerer, kosmetik og jetbrændstofblandinger. Det bruges som et brændstoftilsætningsstof for at øge oktantallet og som et kølemiddel på grund af dets gode varmeoverførselsegenskaber i natriumkuldefælder, der bruges i atomreaktorsystemsløjfer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Toluen bruges som opløsningsmiddel til maling, fortyndere, silikoneforseglingsmidler, mange kemiske reaktanter, gummi, trykfarve, klæbemidler (lim), lakker, lædergarvere og desinfektionsmidler. Det er et vigtigt råmateriale til at syntetisere lægemidler, maling, harpiks, farvestoffer, toluendiisocyanat og sprængstoffer som trinitrotoluen. Det bruges som et standardmateriale til kromatografi og et analytisk reagens. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af benzen, xylen, phenol, polyurethanpolymerer, kosmetik og jetbrændstofblandinger. Det bruges som et brændstoftilsætningsstof for at øge oktantallet og som et kølemiddel på grund af dets gode varmeoverførselsegenskaber i natriumkuldefælder, der bruges i atomreaktorsystemsløjfer.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, benzen, diethylether, acetone, chloroform, iseddike og kuldisulfid. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Toluene |
| Smeltepunkt | ∼-93 °C |
| Tæthed | 0.867 |
| Mængde | 2500 mL |
| Flammepunkt | 4 °C (40 °F) |
| Lugt | Aromatisk |
| Brydningsindeks | 1.4967 |
| FN nummer | UN1294 |
| Beilstein | 635760 |
| Merck Index | 14,9529 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Toluene
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Contain: Toluene