Få mere at vide
Toluen, 99%
Artikelnummer. 11323106
Skift visning
Mængde:
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11323106 1000 mL 1 L
11333106 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11323106 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10967.AU
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92,14 g/mol
Toluen bruges som opløsningsmiddel til maling, malingfortyndere, silikoneforseglingsmidler, mange kemiske reaktanter, gummi, trykfarve, klæbemidler (lim), lakker, lædergarvere og desinfektionsmidler. Det er et vigtigt råmateriale til at syntetisere lægemidler, maling, harpiks, farvestoffer, toluendiisocyanat og sprængstoffer som trinitrotoluen. Det bruges som et standardmateriale til kromatografi og et analytisk reagens. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af benzen, xylen, phenol, polyurethanpolymerer, kosmetik og jetbrændstofblandinger. Det bruges som et brændstoftilsætningsstof for at øge oktantallet og som et kølemiddel på grund af dets gode varmeoverførselsegenskaber i natriumkuldefælder, der bruges i atomreaktorsystemsløjfer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Toluen bruges som opløsningsmiddel til maling, fortyndere, silikoneforseglingsmidler, mange kemiske reaktanter, gummi, trykfarve, klæbemidler (lim), lakker, lædergarvere og desinfektionsmidler. Det er et vigtigt råmateriale til at syntetisere lægemidler, maling, harpiks, farvestoffer, toluendiisocyanat og sprængstoffer som trinitrotoluen. Det bruges som et standardmateriale til kromatografi og et analytisk reagens. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af benzen, xylen, phenol, polyurethanpolymerer, kosmetik og jetbrændstofblandinger. Det bruges som et brændstoftilsætningsstof for at øge oktantallet og som et kølemiddel på grund af dets gode varmeoverførselsegenskaber i natriumkuldefælder, der bruges i atomreaktorsystemsløjfer.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, benzen, diethylether, acetone, chloroform, iseddike og kuldisulfid. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-88-3
Molekylær formel C7H8
Molekylvægt (g/mol) 92.14
MDL nummer MFCD00008512
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC navn toluen
SMIL CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene
Smeltepunkt ∼-93 °C
Tæthed 0.867
Mængde 1000 mL
Flammepunkt 4 °C (40 °F)
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.4967
FN nummer UN1294
Beilstein 635760
Merck Index 14,9529
Kogepunkt 111 °C
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, benzen, diethylether, acetone, kloroform, glaseddikesyre og kulstofdisulfid. Ublandelig med vand.
Formel vægt 92.14
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Toluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene