Få mere at vide
Solveco Toluen 99% opløsningsmiddel
Beskrivelse
Toluen er et aromatisk carbonhydridopløsningsmiddel med høj renhed, der er bredt anerkendt for dets effektivitet til at opløse en række stoffer. Dens alsidige kemiske egenskaber gør den til en væsentlig komponent i adskillige industrielle processer og institutionelle applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylbenzene |
| CAS | 108-88-3 |
| Mængde | 25 L |
| Emballage | HDPE beholder |
| Kogepunkt | 110°C to 111°C |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.15 |
| Procent renhed | 99.90% |
| Grad | Teknisk |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 25L Toluene 99%
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: toluene