Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Toluene |
| Smeltepunkt | -95,0 °C |
| Tæthed | 0.8660g/mL |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | 4 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.4968 |
| Rester efter fordampning | 0,003% maks. |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Toluene
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.