Få mere at vide
Toluen, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10705541
Toluen, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10705541 Shop alle Fisher Chemical produkter
2.5 L, Plastbelagt glasflaske, 2.5 L
Mængde:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
HDPE flaske
Metal dåse
Plastbeholder
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
5 L
500ml
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10705541
Brand: Fisher Chemical T/2200/PB17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Toluen, 99+%, ekstra ren, spejlreflekskamera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-88-3
Molekylær formel C7H8
Molekylvægt (g/mol) 92.14
MDL nummer MFCD00008512
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC navn toluen
SMIL CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Smeltepunkt -95°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 111°C
Mængde 2.5 L
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 29mbar at 20°C
Viskositet 0.6 mPaS at 20°C
Formel vægt 92.14g/mol
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer2552932 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/09/2025 ArtikelnummerT/2200/PB17,T/2200/21,T/2200/FP21,T/2200/25,T/2200/27,T/2200/17,T/2200/08,T/2200/21S
Partinummer2547580 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/08/2025 ArtikelnummerT/2200/PB17,T/2200/21,T/2200/FP21,T/2200/25,T/2200/27,T/2200/17,T/2200/08,T/2200/21S
Partinummer2542902 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/06/2025 ArtikelnummerT/2200/PB17,T/2200/21,T/2200/FP21,T/2200/25,T/2200/27,T/2200/17,T/2200/08,T/2200/21S
Partinummer2538281 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/05/2025 ArtikelnummerT/2200/PB17,T/2200/21,T/2200/FP21,T/2200/25,T/2200/27,T/2200/17,T/2200/08,T/2200/21S
Partinummer2533994 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/05/2025 ArtikelnummerT/2200/PB17,T/2200/21,T/2200/FP21,T/2200/25,T/2200/27,T/2200/17,T/2200/08,T/2200/21S
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Toluen, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >