Få mere at vide
Toluene, 99.9+%, for Trace Metal Analysis, Primar™, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10725731 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10725731 2.5 L Amber Glass Bottle 2.5 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10725731 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/2301/17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Tekniske data
Smeltepunkt -95°C
CAS 108-88-3
Farve Colorless
Mængde 2.5 L
Emballage Amber Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C7H8
Damptryk 29mbar at 20°C
MDL nummer MFCD00008512
Viskositet 0.6 mPaS at 20°C
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
Kogepunkt 111°C
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=CC=C1
IUPAC navn toluene
Molekylvægt (g/mol) 92.14
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Formel vægt 92.14g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Toluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.