Få mere at vide
Toluen, 99,85 %, til analyse af pesticidrester, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10653762 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10653762 2.5 L Glasflaske 2.5 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10653762 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 332070025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00 DKK
    746.28 DKK / 2.5 L
    Spare 68.72 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til restanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene
Navn note Til pesticid-restanalyse
CAS 108-88-3
Farve Farveløs til gul
Surhed ≤0,003 % (som HCl)
Tæthed 0.8660g/mL
Mængde 2.5 L
Identifikation Beståelsesprøve
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning 0,0005 % maksimalt.
Analyseprocentområde 99.85%
Molekylær formel C7H8
Lineær formel C6H5CH3
Damptryk Damptryk: 29 mbar ved 20 °C
MDL nummer MFCD00008512
Vand 0,02% Max. (K.F.)
Beilstein 05, 280
Merck Index 15, 9688
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=CC=C1
IUPAC navn toluene
Molekylvægt (g/mol) 92.14
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Formel vægt 92.14
Procent renhed ≥99,80% (GC)
Grad Restanalyse
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Toluene
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.