Få mere at vide
Toluen, 99,85%, ekstra tørt over molekylær sigte, AcroSeal™
Artikelnummer. 10354113 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10354113 500 mL 500ml
10477172 100 mL 100ml
10510872 1 L 1 L
10150662 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10354113 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 364415000
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-88-3
Molekylær formel C7H8
Molekylvægt (g/mol) 92.14
MDL nummer MFCD00008512
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC navn toluen
SMIL CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene
Smeltepunkt -95.0°C
Navn note water <50 ppm
Farve Farveløs
Tæthed 0.8660g/mL
Mængde 500 mL
Flammepunkt 4°C
Infrarødt spektrum Authentic
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4968
Analyseprocentområde 99.85%
Specifik vægtfylde 0.866
Lineær formel C6H5CH3
Damptryk Vapor Pressure: 29mbar at 20°C
Viskositet 0.6 mPa.s (20°C)
Vand 0.005% Max. (Coulometric)
Beilstein 05, 280
Merck Index 15, 9688
Kogepunkt 111.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: almost insoluble (0.5g/L at 20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone,, ether, petroleum ether, benzene, ch2cl2, dmf, gla, cial acetic acid, chcl3, ccl4.
Formel vægt 92.14
Procent renhed 99.85%
Grad Ekstra tør over molekylsigte
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Toluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.