Få mere at vide
Toluen, 99,5 %, for spektroskopi ACS
Artikelnummer. 10740872 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
25 L
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Metal Tromme
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10740872 500 mL EcoSafPak™ Glasflaske 500ml
10003633 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10237033 25 L Metal Tromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10740872 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 421175000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.00 DKK
    257.47 DKK / 500ml
    Spare 8.53 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-88-3
Molekylær formel C7H8
Molekylvægt (g/mol) 92.14
MDL nummer MFCD00008512
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC navn toluen
SMIL CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene
Smeltepunkt -95,0 °C
Navn note 99.5%
Absorbans 0,01 maks. ved 350 nm, 0,01 maks. ved 400 nm, 0,02 maks. ved 335 nm, 0,05 maks. ved 310 nm, 0,1 max ved 300 nm, 0,2 maks. ved 293 nm, 0,5 maks. ved 288 nm, 1 maks. ved 286 nm
Tæthed 0.8660g/mL
Mængde 500 mL
Flammepunkt 4 °C
Emballage EcoSafPak™ Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4968
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Analyseprocentområde 99.5%
Specifik vægtfylde 0.866
Lineær formel C6H5CH3
Damptryk Damptryk: 29 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,6 mPa (20 °C)
Vand 0,03% maks. (Koulometrisk)
Beilstein 05, 280
Merck Index 15, 9688
Kogepunkt 111,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: næsten uopløselig (0,5 g/L ved 20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, 2-propanol, acetone, ether, petroleumether, benzen, ch2cl2, dmf, gla, cialeddikesyre, chcl3, ccl4.
Formel vægt 92.14
Procent renhed 99.5%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Toluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.