Få mere at vide
Toluene-4-sulfonic Acid Sodium Salt, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | >300°C |
| Tæthed | 1.55 g/cm3 at 20°C |
| Molekylær formel | 4-(CH3)C6H4SO3Na |
| MDL nummer | MFCD00064388 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | Toluene-4-sulfonic acid sodium salt, 4-Toluenesulfonic acid sodium salt, Toluene-4-sulfonic acid sodium salt |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.18 |
| Grad | Research |