Learn More
Toluene-4-sulfonic Acid Monohydrate, Sigma-Aldrich™
Spécification
Spécification
| Melting Point | 56°C (Elimination of water of crystallisation) |
| Boiling Point | 140°C/27 hPa |
| MDL Number | MFCD00142137 |
| Quantity | 100 g |
| Synonym | Toluene-4-sulfonic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid, Tosylic acid, Tosic acid, PTSA, Toluene-4-sulfonic acid monohydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 172.20 (anhydrous basis) |
| Grade | Research |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?