Få mere at vide
Toluene-4-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Toluene-4-D |
| CAS | 4409-83-0 |
| Molekylær formel | C7 D H7 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzene-d, 4-methyl- (9 CI, ACI), 4-Methylbenzene-d (ACI), Toluene-p-d (7 CI, 8 CI), p-Deuteriotoluene, Toluene-4-d, Toluene-4-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i2D |
| SMIL | [2 H]c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC navn | 1-deuterio-4-methylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 93.145 |
| Formel vægt | 93.069 g/mol |
| Vis mere |