Få mere at vide
Riedel-de Haën Toluen
Artikelnummer. 15995450
Skift visning
Mængde:
7 L
Pakningsstørrelse:
7 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15995450 7 L 7 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15995450 Leverandør Riedel-de Haën Leverandørnr. 322497L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Toluen, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,7 % (GC).
  • ACS opløsningsmidler til almindelig brug.
  • Prisbillig løsning til applikationer som HPLC i præparativ skala, rengøring og organisk syntese.
  • Velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC.
  • Variationer og faldproblemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening.
  • Alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer.
Kemiske identifikatorer
CAS 108-88-3
Molekylær formel C7H8
Molekylvægt (g/mol) 92.14
MDL nummer MFCD00008512
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, phenylmethane
IUPAC navn toluen
SMIL CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene
pH No data available
Smeltepunkt -95°C
Farve Farveløs
CAS Max % 100.00%
Tæthed 0.867 g/cm3 (20°C)
Mængde 7 L
Flammepunkt 7.1 %(V)
Emballage Returdåse i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje Puriss. p.a.
Lineær formel C6H5CH3
Damptryk 38 hPa (25°C)
Viskositet No data available
FN nummer UN1294
Beilstein 635760
Koncentration ≥99.70%
Kogepunkt 110.6°C
Procent renhed ≥99.70%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Toluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.