Få mere at vide
Toluene-3,5-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Toluene-3,5-D2 |
| CAS | 16954-38-4 |
| Molekylær formel | C7 D2 H6 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Benzene-1,3-d2, 5-methyl- (9 CI, ACI), 5-Methylbenzene-1,3-d2 (ACI), Toluene-3,5-d2 (8 CI), Toluene-3,5-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i3D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1cc([2 H])cc(C)c1 |
| IUPAC navn | 1,3-dideuterio-5-methylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 94.151 |
| Formel vægt | 94.075 g/mol |
| Vis mere |