missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Toluene-2,3,4,5,6-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Toluene ring-d5 |
| CAS | 1603-99-2 |
| Molekylær formel | C7 2H5 H3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Toluene (ring-D5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-methylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 97.17 |
| Formel vægt | 97.094 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?