Få mere at vide
Toltrazuril (sulfone), MedChemExpress
Beskrivelse
Toltrazuril sulfone (Ponazuril) is a metabolite of Toltrazuril (HY-B0175), with antiprotozoal activity. Toltrazuril sulfone is a triazine anticoccidial that is developed to prevent coccidiosis in poultry.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Toltrazuril (sulfone) |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 69004-04-2 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H14F3N3O6S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Ponazuril |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (109.32 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |