missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Toltrazuril, MedChemExpress

Artikelnummer. 16480798
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16480798 5 g 5g
16402079 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16480798 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0175

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Toltrazuril (BAY-i 9142) is an antiprotozoal agent that acts upon Coccidia parasites.

Toltrazuril (BAY-i 9142) is an antiprotozoal agent that acts upon Coccidia parasites.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Toltrazuril
Fysisk form Solid
CAS 69004-03-1
Farve White
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H14F3N3O4S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym BAY-i 9142
Opløselighedsinformation DMSO : 130 mg/mL (305.61 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N(C1=CC=C(OC2=CC=C(SC(F)(F)F)C=C2)C(C)=C1)C(N3)=O)N(C)C3=O
Molekylvægt (g/mol) 425.38
Formel vægt 425.38
Procent renhed 98.65%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.