Få mere at vide
Tolterodine tartrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484137
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16484137 50 mg -
16437976 100 mg -
16433776 25 mg -
16409875 250 mg -
16408258 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16484137 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY90010
MedChemExpress Tolterodine Tartrate (Kabi-2234; PNU-200583E) is a potent muscarinic receptor antagonist and shows selectivity for the urinary bladder over salivary glands in vivo.
Tolterodine Tartrate (Kabi-2234
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolterodine tartrate
CAS 124937-52-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H37NO7
Mængde 50 mg
Synonym Kabi-2234 PNU-200583E
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (210.27 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (35.05 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC=C(C=C1[C@H](CCN(C(C)C)C(C)C)C2=CC=CC=C2)C.O=C([C@@H]([C@H](C(O)=O)O)O)O
Molekylvægt (g/mol) 475.57
Formel vægt 475.57
Procent renhed 99.88%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation