Få mere at vide
Tolterodine Tartrate, LoGiCal
Artikelnummer. 30458064
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458064 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458064 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0900.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolterodine tartrate
CAS 124937-52-6
Analyt- eller komponentnavne Tolterodine tartrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H31 N O . C4 H6 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tolterodine Tartrate, 2-[(1R)-3-[Bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-methylphenol (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), (R)-2-[3-[Bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-methylphenol [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), (R)-(+)-N,N-Diisopropyl-3-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropylamine L-tartrate, (R)-Tolterodine L-tartrate, Detrol, Detrusitol, PNU 200583E, Tolterodine L-tartrate, Tolterodine tartrate, Tolterodinium (+)-(2R,3R)-hydrogen tartrate (1:1)
InChI formel InChI=1S/C22H31NO.C4H6O6/c1-16(2)23(17(3)4)14-13-20(19-9-7-6-8-10-19)21-15-18(5)11-12-22(21)24;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6-12,15-17,20,24H,13-14H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t20-;1-,2-/m11/s1
Løsningstype Neat
SMIL CC(C)N(CC[C@H](c1ccccc1)c2cc(C)ccc2O)C(C)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;2-[(1R)-3-[di(propan-2-yl)amino]-1-phenylpropyl]-4-methylphenol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 475.57
Mængde 10 mg
Formel vægt 475.257 g/mol