Få mere at vide
Tolrestat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tolrestat |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F3NO3S/c1-20(8-13(21)22)15(24)11-5-3-4-10-9(11)6-7-12(23-2)14(10)16(17,18)19/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,21,22) |
| Formel vægt | 357.0646 |