Få mere at vide
Tolpyralate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323257
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323257 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323257 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17591900AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolpyralate
CAS 1101132-67-5
Analyt- eller komponentnavne Tolpyralate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H28 N2 O9 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Carbonic acid, 1-[[1-ethyl-4-[3-(2-methoxyethoxy)-2-methyl-4-(methylsulfonyl)benzoyl]-1H-pyrazol-5-yl]oxy]ethyl methyl ester
InChI formel InChI=1S/C21H28N2O9S/c1-7-23-20(31-14(3)32-21(25)29-5)16(12-22-23)18(24)15-8-9-17(33(6,26)27)19(13(15)2)30-11-10-28-4/h8-9,12,14H,7,10-11H2,1-6H3
SMIL CCn1ncc(C(=O)c2ccc(c(OCCOC)c2C)S(=O)(=O)C)c1OC(C)OC(=O)OC
IUPAC navn 1-[2-ethyl-4-[3-(2-methoxyethoxy)-2-methyl-4-methylsulfonylbenzoyl]pyrazol-3-yl]oxyethyl methyl carbonate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 484.52
Mængde 1 ml
Formel vægt 484.1516 g/mol