Få mere at vide
Tolpronine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Tolpronine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tolpronine Hydrochloride |
| CAS | 6775-25-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tolpronine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H21 N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Tolpronine hydrochloride, 1(2H)-Pyridineethanol, 3,6-dihydro-alpha-[(2-methylphenoxy)methyl]-, hydrochloride (1:1), 1(2H)-Pyridineethanol, 3,6-dihydro-alpha-[(2-methylphenoxy)methyl]-, hydrochloride (9CI), 1(2H)-Pyridineethanol, 3,6-dihydro-alpha-[(o-tolyloxy)methyl]-, hydrochloride (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO2.ClH/c1-13-7-3-4-8-15(13)18-12-14(17)11-16-9-5-2-6-10-16;/h2-5,7-8,14,17H,6,9-12H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.Cc1ccccc1OCC(O)CN2CCC=CC2 |
| IUPAC navn | 1-(3,6-dihydro-2H-pyridin-1-yl)-3-(2-methylphenoxy)propan-2-ol;hydrochloride |
| Vis mere |