Få mere at vide
Tolperisone-d10 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tolperisone-d10','Hydrochloride |
| CAS | 1185160-65-9 |
| Molekylær formel | C16 2H10 H13 N O . Cl H |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Decadeuteriopiperidin-1-yl)-2-methyl-1-(4-methylphenyl)propan-1-one hydrochloride, Tolperisone-d10 hydrochloride, Tolperisone D10 hydrochloride (piperazinyl D10) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO.ClH/c1-13-6-8-15(9-7-13)16(18)14(2)12-17-10-4-3-5-11-17;/h6-9,14H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H/i3D2,4D2,5D2,10D2,11D2; |
| SMIL | Cl.[2H]C1([2H])N(CC(C)C(=O)c2ccc(C)cc2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 3-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriopiperidin-1-yl)-2-methyl-1-(4-methylphenyl)propan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.88 |
| Formel vægt | 291.2174 |