Få mere at vide
Tolperisone 4-Carboxylic Acid Hydrochloride Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carboxy Tolperisone hydrochloride |
| CAS | 446063-44-1 |
| Molekylær formel | C16 H21 N O3 . H Cl |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO3.ClH/c1-12(11-17-9-3-2-4-10-17)15(18)13-5-7-14(8-6-13)16(19)20;/h5-8,12H,2-4,9-11H2,1H3,(H,19,20);1H |
| SMIL | Cl.CC(CN1CCCCC1)C(=O)c2ccc(cc2)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-(2-methyl-3-piperidin-1-ylpropanoyl)benzoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.8 |
| Formel vægt | 311.1288 |