missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Toloxatone, MedChemExpress

Artikelnummer. 16498607
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16498607 5 mg -
16495988 10 mg -
16493406 25 mg -
16442137 50 mg -
16426416 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16498607 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14196

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Toloxatone (MD 69276) is a reversible monoamine oxidase A (MAOA) inhibitor. Antidepressant.

Toloxatone (MD 69276) is a reversible monoamine oxidase A (MAOA) inhibitor. Antidepressant.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Toloxatone
Fysisk form Solid
CAS 29218-27-7
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H13NO3
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym MD 69276
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (603.19 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=CC(N2C(OC(CO)C2)=O)=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 207.23
Formel vægt 207.23
Procent renhed 99.84%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.