missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tolnaftate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tolnaftate |
| CAS | 2398-96-1 |
| Molekylær formel | C19 H17 N O S |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Tolnaftate, O-Naphthalen-2-yl methyl(3-methylphenyl)carbamothioate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3 |
| SMIL | CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3 |
| IUPAC navn | O-naphthalen-2-yl N-methyl-N-(3-methylphenyl)carbamothioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.41 |
| Formel vægt | 307.1031 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?