Få mere at vide
Tolnaftate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049895
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30049895 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30049895 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0731.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tolnaftate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolnaftate
CAS 2398-96-1
Analyt- eller komponentnavne Tolnaftate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H17 N O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Tolnaftate, O-Naphthalen-2-yl methyl(3-methylphenyl)carbamothioate
InChI formel InChI=1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3
SMIL CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3
IUPAC navn O-naphthalen-2-yl N-methyl-N-(3-methylphenyl)carbamothioate
Molekylvægt (g/mol) 307.41
Mængde 250 mg
Formel vægt 307.1031 g/mol