Få mere at vide
Tolnaftate, Mikromol™
Beskrivelse
Tolnaftate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tolnaftate |
| CAS | 2398-96-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tolnaftate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H17 N O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Tolnaftate, O-Naphthalen-2-yl methyl(3-methylphenyl)carbamothioate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3 |
| SMIL | CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3 |
| IUPAC navn | O-naphthalen-2-yl N-methyl-N-(3-methylphenyl)carbamothioate |
| Vis mere |