Få mere at vide
Tolnaftate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492149
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16492149 1 g 1g
16450898 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16492149 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0370
MedChemExpress Tolnaftate (NP-27) is a synthetic thiocarbamate used as an anti-fungal agent. .
Tolnaftate (NP-27) is a synthetic thiocarbamate used as an anti-fungal agent. .
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolnaftate
Fysisk form Solid
CAS 2398-96-1
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H17NOS
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym NP-27
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (162.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL S=C(OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)N(C)C3=CC=CC(C)=C3
Molekylvægt (g/mol) 307.41
Formel vægt 307.41
Procent renhed 99.94%