Få mere at vide
Tolmetin sodium dihydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448776
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16448776 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16448776 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1489
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Tolmetin sodium dihydrate is an orally active and potent COX inhibitor with IC50s of 0.35 μM and 0.82 μM human COX-1 and COX-2, respectively. Tolmetin sodium dihydrate is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Tolmetin sodium dihydrate is an orally active and potent COX inhibitor with IC50s of 0.35 μM and 0.82 μM human COX-1 and COX-2, respectively. Tolmetin sodium dihydrate is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolmetin sodium dihydrate
CAS 64490-92-2
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H18NNaO5
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (317.16 mM) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (39.64 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O[Na])CC1=CC=C(C(C2=CC=C(C)C=C2)=O)N1C.O.O
Molekylvægt (g/mol) 315.3
Formel vægt 315.3
Procent renhed 99.89%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation