missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tolmetin-d3 Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tolmetin-d3 Ethyl Ester |
| CAS | 1215579-60-4 |
| Molekylær formel | C17H16D3NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO3/c1-4-21-16(19)11-14-9-10-15(18(14)3)17(20)13-7-5-12(2)6-8-13/h5-10H,4,11H2,1-3H3/i3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])n1c(CC(=O)OCC)ccc1C(=O)c2ccc(C)cc2 |
| IUPAC navn | ethyl 2-[5-(4-methylbenzoyl)-1-(trideuteriomethyl)pyrrol-2-yl]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.36 |
| Formel vægt | 288.1553 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?