Få mere at vide
Toll-like receptor modulator, MedChemExpress
Beskrivelse
Toll-like receptor modulator is a modulator of TLR7/8, which modulates immune function.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Toll-like receptor modulator |
| CAS | 926927-42-6 |
| Farve | Light Yellow powder |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H13F5N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (287.13 mM) |
| SMIL | O=C(C1=CC2=CC=C(C(F)(C(F)(F)F)F)C=C2N=C(C1)N)OCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.27 |
| Formel vægt | 348.27 |
| Show More |