Få mere at vide
Tolfenpyrad, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tolfenpyrad |
| CAS | 129558-76-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21 H22 Cl N3 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Tolfenpyrad, 4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-N-[[4-(4-methylphenoxy)phenyl]methyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide (ACI), 4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-N-[4-(p-tolyloxy)benzyl]pyrazole-5-carboxamide, 4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-N-[[4-(4-methylphenoxy)phenyl]methyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide, Apta, Bexar, Bexar 15SC, Hachihachi EC, NAI 2302, NAI 2303, OMI 88, Tolfenpyrad, Torac, 1H-Pyrazole-5-carboxamide','4-chloro-3-ethyl-1-methyl-N-[[4-(4-methylphenoxy)phenyl]methyl]- (9CI','ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22ClN3O2/c1-4-18-19(22)20(25(3)24-18)21(26)23-13-15-7-11-17(12-8-15)27-16-9-5-14(2)6-10-16/h5-12H,4,13H2,1-3H3,(H,23,26) |
| SMIL | CCc1nn(C)c(C(=O)NCc2ccc(Oc3ccc(C)cc3)cc2)c1Cl |
| IUPAC navn | 4-chloro-5-ethyl-2-methyl-N-[[4-(4-methylphenoxy)phenyl]methyl]pyrazole-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 383.87 |
| Show More |