Få mere at vide
Tolfenaminsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 18082250
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18082250 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18082250 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3395.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Tolfenaminsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolfenamic acid
CAS 13710-19-5
Analyt- eller komponentnavne Tolfenamic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H12 Cl N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Tolfenamic acid, 2-[(3-Chloro-2-methylphenyl)amino]benzoic acid, N-(3-Chlor-o-tolyl)-anthranilsäure
InChI formel InChI=1S/C14H12ClNO2/c1-9-11(15)6-4-8-12(9)16-13-7-3-2-5-10(13)14(17)18/h2-8,16H,1H3,(H,17,18)
SMIL Cc1c(Cl)cccc1Nc2ccccc2C(=O)O
IUPAC navn 2-(3-klor-2-methylanilino) benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 261.7
Mængde 250 mg
Formel vægt 261,0557 g/mol